Bismuto ≥99.999% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formula:
Bi Densità: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134033 CAS Number: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |