Stampa…
Bismuto 99.5%, in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
318091000 318095000
ACRO318091000EA 64.5 EUR
ACRO318091000 ACRO318095000
Bismuto 99.5%, in polvere -100 mesh
Bismuto
Formula: Bi
Peso molecolare: 208.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1490
Punto di fusione: 271 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134033
CAS Number: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01297
Visualizza i codici
Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %