Stampa…
Bismuto ≥99.997% (metals basis), in granuli 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
confezionato sotto argo
44807.22 44807.36 44807.A3
44807.22EA 153 EUR
44807.22 44807.36 44807.A3
Bismuto ≥99.997% (metals basis), in granuli 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Bismuto
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Punto di ebollizione: 1490 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 271…272 °C
Densità: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134033
CAS Number: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297