Stampa…
Bismuto ≥99.99% (metals basis), needles
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
41485.22 41485.36 41485.A3
41485.22EA 74.8 EUR
41485.22 41485.36 41485.A3
Bismuto ≥99.99% (metals basis), needles
Bismuto
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Peso molecolare: 208.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1490
Punto di fusione: 271…272 °C
Densità: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134033
CAS Number: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297