Bismuto ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Ampouled under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formula:
Bi Punto di ebollizione: 1490 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 271…272 °C Densità: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134033 CAS Number: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |