Stampa…
Bismuto ≥99.999% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35854.14 35854.22
35854.14EA 266 EUR
35854.14 35854.22
Bismuto ≥99.999% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Bismuto
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Peso molecolare: 208.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1490
Punto di fusione: 271…272 °C
Densità: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134033
CAS Number: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297