Stampa…
Bismuto 99,999 Metals basis, lumps_polycrystalline, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14442.22 14442.36 14442.A3
14442.22EA 72 EUR
14442.22 14442.36 14442.A3
Bismuto 99,999 Metals basis, lumps_polycrystalline, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Bismuto
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Peso molecolare: 208.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1490
Punto di fusione: 271…272 °C
Densità: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134033
CAS Number: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297