Stampa…
Antimonio 99 Metals basis, shots ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
45095.22 45095.A1 45095.36
45095.22EA 45.2 EUR
45095.22 45095.A1 45095.36
Antimonio 99 Metals basis, shots ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Antimonio
Purity: 99% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Peso molecolare: 121.76 g/mol
Punto di ebollizione: 1637
Punto di fusione: 630
Densità: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134030
CAS Number: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733