Stampa…
Antimonio ≥99.8% (metals basis), broken rod, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
45047.A3 45047.36
45047.A3EA 679 EUR
45047.A3 45047.36
Antimonio ≥99.8% (metals basis), broken rod, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimonio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Broken pieces from cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Peso molecolare: 121,76 g/mol
Punto di ebollizione: 1637 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 630 °C
Densità: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134030
CAS Number: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733