Stampa…
Antimonio ≥99.9999% (metals basis), in sferette, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
11071.09 11071.18 11071.30
11071.09EA 86.2 EUR
11071.09 11071.18 11071.30
Antimonio ≥99.9999% (metals basis), in sferette, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Antimonio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Punto di ebollizione: 1637 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 630 °C
Densità: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134030
CAS Number: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733