Stampa…
Stagno Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07806.0250 1.07806.1000
1.07806.0250EA 150 EUR
1.07806.0250 1.07806.1000
Stagno Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Stagno
Formula: Sn
Peso molecolare: 118,71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 232 °C
Molar Mass 118.71 g/mol
Boiling Point 2260 °C (1013 hPa)
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)