Stampa…
Centrifughe da banco, ventilate/refrigerate, 5810 / 5810 R (prodotto di laboratorio generico)
Fornitore: EPPENDORF
5810000.010 5810000.320 5810000.420 5810000.525 5810000.620 5811000.015 5811000.325 5811000.420 5811000.620 5811000.820
521-2428EA 5740 EUR
521-2428 521-2640 521-2642 521-2644 521-3508 521-3509 521-2641 521-2643 521-2645 EPPE5811000.820
Centrifughe da banco, ventilate/refrigerate, 5810 / 5810 R (prodotto di laboratorio generico)
Centrifughe Centrifughe da banco
Centrifughe multiuso in versioni ventilate o refrigerate, alloggiano rotori basculanti che accolgono praticamente tutte le provette in commercio, da 0,5 a 400 ml, e rotori ad angolo fisso. È possibile impilare gli adattatori in formato modulare, per alloggiare provette di altezza diversa, collocandoli poi nelle bascule rettangolari. Gli adattatori in plastica hanno una struttura robusta e di facile pulizia, possono essere anche completamente autoclavati in caso di contaminazione da campioni biologicamente attivi.
  • Il riconoscimento automatico del rotore rileva il tipo di rotore e