Stampa…
Stagno ≥99% (metals basis), in sferette ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45096.A1 45096.36 45096.22
45096.A1EA 202 EUR
45096.A1 45096.36 45096.22
Stagno ≥99% (metals basis), in sferette ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Stagno
Purity: 99% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587