Stagno, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00133862
Formula:
Sn Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 232 °C Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS Number: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,09587 |