Stampa…
Stagno 99,98 Metals basis, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43341.BY 43341.BU
43341.BYEA 420 EUR
43341.BY 43341.BU
Stagno 99,98 Metals basis, rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Stagno
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-31-5 Molecular Formula: Sn Formula Weight: 118.710 Physical Form: ≈9.23g/cm Density: 7.310 MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.310
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587