Stampa…
Stagno 99,9 Metals basis, foil, Spessore: 0.18 mm (0.007 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 564 EUR
43308.HP 43308.GH 43308.FI
Stagno 99,9 Metals basis, foil, Spessore: 0.18 mm (0.007 in)
Stagno
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587