Stagno ≥99.5%, mossy ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-31-5
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Melting Point: 231.9 deg C
Boiling Point: 2270 deg C
MDL No.: MFCD00133862
Formula:
Sn Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 232 °C Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS Number: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |