Stampa…
Stagno ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Spessore: 4 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14134.KD 14134.KK
14134.KDEA 650 EUR
14134.KD 14134.KK
Stagno ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Spessore: 4 mm (0.2 in)
Stagno
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈2.6g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587