Stampa…
Stagno 99,9985 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11906.G1 11906.G5 11906.G9
11906.G1EA 44.4 EUR
11906.G1 11906.G5 11906.G9
Stagno 99,9985 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Stagno
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587