Stampa…
Stagno ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11905.BW 11905.CB 11905.CD
11905.BWEA 43.5 EUR
11905.BW 11905.CB 11905.CD
Stagno ≥99.998% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Stagno
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈5.72g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587