Stampa…
Stagno ≥99.9985% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11904.BU 11904.BY 11904.CC
11904.BUEA 55.1 EUR
11904.BU 11904.BY 11904.CC
Stagno ≥99.9985% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Stagno
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈22.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118,71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587