Stampa…
Stagno 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11459.FI 11459.GH
11459.FIEA 75.6 EUR
11459.FI 11459.GH
Stagno 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Stagno
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587