Stampa…
Stagno ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11457.FG 11457.FY 11457.HL
11457.FGEA 83.2 EUR
11457.FG 11457.FY 11457.HL
Stagno ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Stagno
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587