Stampa…
Stagno ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11456.FI 11456.GH
11456.FIEA 219 EUR
11456.FI 11456.GH
Stagno ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Stagno
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587