Stampa…
Stagno 99,9999 Metals basis, shots, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11009.06 11009.14 11009.22
11009.06EA 74.6 EUR
11009.06 11009.14 11009.22
Stagno 99,9999 Metals basis, shots, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Stagno
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Teardrop Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587