Stampa…
Stagno ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10790.G1 10790.G5
10790.G1EA 102 EUR
10790.G1 10790.G5
Stagno ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Stagno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈58g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587