Stampa…
Stagno ≥99.8% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10379.22 10379.36 10379.A3
10379.22EA 52.7 EUR
10379.22 10379.36 10379.A3
Stagno ≥99.8% (metals basis), in polvere -325 mesh
Stagno
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Apparent density 3.2g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587