Stampa…
Stagno 99,8 Metals basis, shots 8-20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10377.22 10377.36 10377.A3
10377.22EA 66 EUR
10377.22 10377.36 10377.A3
Stagno 99,8 Metals basis, shots 8-20 mesh
Stagno
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587