Stampa…
Stagno ≥99.85% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00941.22 00941.36
00941.22EA 69.3 EUR
00941.22 00941.36
Stagno ≥99.85% (metals basis), in polvere -100 mesh
Stagno
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III