Stampa…
Stagno ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Fornitore: Thermo Scientific
00929.KF 00929.KJ
00929.KFEA 106 EUR
00929.KF 00929.KJ
Stagno ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Stagno
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Cast ingot, dimensions are approximate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118,71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 232 °C
Densità: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587