Stagno 99.5%, in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
317811000
317815000
ACRO317811000EA
44
EUR
ACRO317811000
ACRO317815000
Stagno 99.5%, in polvere -100 mesh
Stagno
Formula:
Sn Punto di ebollizione: 2270 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 231,9 °C Densità: 7,3 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS Number: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.5 % |