Stampa…
Stagno 99.8%, in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
317801000 317805000
ACRO317801000EA 43.8 EUR
ACRO317801000 ACRO317805000
Stagno 99.8%, in polvere -325 mesh
Stagno
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 231.9 °C
Densità: 7.3 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %