Stampa…
Silicone ≥99.9999% (metals basis), in pezzi 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43006.22 43006.36
43006.22EA 84.7 EUR
43006.22 43006.36
Silicone ≥99.9999% (metals basis), in pezzi 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
Silicone
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635