Stampa…
Silicone ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 9.5 mm (0.37 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
39110.FF 39110.FI
39110.FFEA 127 EUR
39110.FF 39110.FI
Silicone ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 9.5 mm (0.37 in)
Silicone
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈14.32g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635