Stampa…
Silicone ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 12.5 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
39109.FF 39109.FI 39109.GH
39109.FFEA 126 EUR
39109.FF 39109.FI 39109.GH
Silicone ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 12.5 mm (0.5 in)
Silicone
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈19.09g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635