Silicone ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
36376.DM
36376.HF
36376.DMEA
337
EUR
36376.DM
36376.HF
Silicone ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Silicone
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈4.68g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formula:
Si Peso molecolare: 28,09 g/mol Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1410 °C Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS Number: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |