Stampa…
Silicone ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
36212.09 36212.18 36212.30
36212.09EA 73.6 EUR
36212.09 36212.18 36212.30
Silicone ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
Silicone
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635