Silicone ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
12681.09
12681.22
12681.36
12681.09EA
54.8
EUR
12681.09
12681.22
12681.36
Silicone ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Silicone
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-21-3
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Formula:
Si Peso molecolare: 28,09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS Number: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |