Stampa…
Silicone ≥98.4% (metals basis), in pezzi 10 cm (3.9 in) & down
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10335.A1 10335.A7
10335.A1EA 68 EUR
10335.A1 10335.A7
Silicone ≥98.4% (metals basis), in pezzi 10 cm (3.9 in) & down
Silicone
Purity: 98.4% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formula: Si
Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635