Stampa…
Silicone 99+%, in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
201560100 201561000 201565000
ACRO201560100EA 19.2 EUR
ACRO201560100 ACRO201561000 ACRO201565000
Silicone 99+%, in polvere -325 mesh
Silicone
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Visualizza i codici
Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %