Stampa…
Grafite, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
24489.363EA 265 EUR
24489.363 24489.460
Grafite, in polvere, TECHNICAL
Grafite
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Visualizza i codici
Identificazione Conforme