Stampa…
Grafite, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Fornitore: Thermo Scientific
43834.KF 43834.KJ
43834.KFEA 496 EUR
43834.KF 43834.KJ
Grafite, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Grafite
Physical Form: 0.8 +/-0.2° mosaic angle Sensitivity: Air and Light Sensitive MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560