Stampa…
Grafite ≥99% (metals basis), in astine, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43800.KG 43800.KJ
43800.KGEA 156 EUR
43800.KG 43800.KJ
Grafite ≥99% (metals basis), in astine, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Grafite
Purity: 99% Physical Form: ≈1.3kg/pc MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560