Stampa…
Grafite, in astine, pyrolytic coated, Lunghezza: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43670.KJ 43670.KG
43670.KJEA 550 EUR
43670.KJ 43670.KG
Grafite, in astine, pyrolytic coated, Lunghezza: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Grafite
Physical Form: ≈0.8g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560