Stampa…
Grafite ≥99% (metals basis), in scaglie ∼ 7-10 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43480.A1 43480.30
43480.A1EA 118 EUR
43480.A1 43480.30
Grafite ≥99% (metals basis), in scaglie ∼ 7-10 µm
Grafite
Purity: 99% Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560