Stampa…
Grafite (naturale) ≥99.9% (metals basis), in scaglie -10 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43319.A1 43319.30 43319.18
43319.A1EA 234 EUR
43319.A1 43319.30 43319.18
Grafite (naturale) ≥99.9% (metals basis), in scaglie -10 mesh
Grafite
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560