Stampa…
Grafite (naturale) ≥99.8% (metals basis), in scaglie -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43209.A1 43209.30 43209.18
43209.A1EA 127 EUR
43209.A1 43209.30 43209.18
Grafite (naturale) ≥99.8% (metals basis), in scaglie -325 mesh
Grafite
Purity: 99.8% CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Flakes Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560