Stampa…
Grafite ≥97% (metals basis), in fogli, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
43083.CJEA 118 EUR
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
Grafite ≥97% (metals basis), in fogli, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Grafite
Purity: 97% MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560