Stampa…
Grafite ≥99.8% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43078.CJ 43078.RF 43078.RX
43078.CJEA 158 EUR
43078.CJ 43078.RF 43078.RX
Grafite ≥99.8% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Grafite
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560