Stampa…
Grafite (naturale) ≥99.9995% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
40799.TA 40799.TB 40799.TC 40799.TD
40799.TAEA 51.1 EUR
40799.TA 40799.TB 40799.TC 40799.TD
Grafite (naturale) ≥99.9995% (metals basis), in polvere -200 mesh
Grafite
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560